Merck
CLS3359
Corning® 96 Well Storage Microplate
round bottom clear, polypropylene, bag of 25 ×, sterile, lid: no
別名:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
polypropylene
round bottom clear
無菌性
sterile
特徴
RNase and DNase free
lid: no
メーカー/製品名
Corning 3359
包装
bag of 25 ×
サイズ
96 wells
ウェル容積
330 μL
ウェル有効容積
75-200 μL
clear
適合性
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
  • Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
  • Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
  • RNase-/DNase-free.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)