物質
polystyrene
品質水準
無菌性
sterile
特徴
lid
メーカー/製品名
Millicell®
パラメーター
50 °C max. temp.
プレートサイズ
24 wells
入力
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
輸送温度
ambient
詳細
Millicellデバイスには、0.4 µm PCFならびにさまざまなPETメンブレン孔径のものがあります。プレートはお客様の利便性を最大限に高めるようにデザインされており、容易なピペット操作とバソラテラル側のアクセスのためのアピカルアシストなどの特長を取り入れています。単層のコンタミネーションリスクを減らすため、フィーダートレイから取り外すときにプレートが作業面より上の高い位置になるよう、メンブレンプレートには足が付いています。涙滴状のレシーバーウェルは、プレートを組み合わせるときに気泡を除去します。
Millicellプレートは、高い完全性を持つ細胞単層の増殖と維持のために最適化されています。アピカル側とバソラテラル側の両方から細胞に栄養が供給されるため、Millicellプレートメンブレン上で増殖した細胞は、プラスチック上よりも良好に増殖します。In vivoの細胞増殖および機能をより近い状態で模倣できます。Millicellプレートは、分析ならびに細胞増殖のためにデザインされており、手動でも、自動細胞播種・栄養補給・洗浄システムとともに使用することもできます。
この完全なシステムを使えば、細胞の増殖、栄養補給、解析を、1つのメンブレンボトムプレートで行えます。プレートは、シングルウェルとマルチウェルのフィーディングトレイのどちらでも使用できます。輸送解析の場合は、プレートを解析用にマルチウェルトランスポートトレイに移すだけです。
この合理化されたデザインの機能は以下によって強化されています:
- 播種および栄養補給システム
- 自動リキッドハンドリングシステムおよびスパンピペット
- 細胞へのバソラテラル側ならびにアピカル側からのアクセス
- 経上皮電気抵抗(TEER)測定システム
プロトコル
This is a Toluidine Blue Staining protocol.
This is a Toluidine Blue Staining protocol listing materials and methods.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
関連コンテンツ
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.