Merck
CLS3355
Corning® 96 Well Storage Microplate
round bottom, white polypropylene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
別名:
96 multiwell plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
物質:
round bottom
white bottom
white polypropylene
サイズ:
96 wells
ウェル容積:
360 μL
ウェル有効容積:
75-200 μL
物質
round bottom
white bottom
white polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
メーカー/製品名
Corning 3355
包装
bag of 25 ×
サイズ
96 wells
ウェル容積
360 μL
ウェル有効容積
75-200 μL
white
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
  • Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
  • Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
  • RNase-/DNase-free.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)