CLS3342
Corning® 384ウェル保存プレート、ブロックおよびシーリングマット
clear polypropylene, V-bottom, sterile, deep well, lid: no, pack of 5
別名:
384ウェル アッセイブロック, 384ウェル保存ブロック, 384ディープフェル保存ブロック
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質:
V-bottom
clear bottom
clear polypropylene
polypropylene (plates, blocks and sealing mats)
square translucent wells
clear bottom
clear polypropylene
polypropylene (plates, blocks and sealing mats)
square translucent wells
サイズ:
384 wells
ウェル容積:
240 μL
おすすめの製品
物質
V-bottom
clear bottom
clear polypropylene
polypropylene (plates, blocks and sealing mats)
square translucent wells
無菌性
sterile
特徴
lid: no
lid: no
skirt
deep well
包装
pack of 5
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3342
サイズ
384 wells
ウェル容積
240 μL
色
clear
適合性
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® 384ウェル保存プレート、ブロックおよびシーリングマット
Corningは、プレート、ブロック、およびシーリングマットからなる、あらゆるポリプロピレン製の保存システムを提供しています。すべてのプレートとブロックがポリプロピレン製で溶媒耐性を備え、化合物ライブラリー、コンビナトリアルケミストリー、およびゲノミクス用途に最適です。384ウェルのポリプロピレン製プレートとブロックは、提案された業界標準の設置面積に合わせて作られています。どのプレートおよびブロックも自動化しやすく、溶媒耐性を備えています。384ウェルのプレートとブロックはDNase/RNaseを含まないことの証明を受けており、液体の取り扱いを最適化するための丸みがかった底面とウィッキングを減らすための丸みがかった正方形のウェルを持っています。
Corningは、プレート、ブロック、およびシーリングマットからなる、あらゆるポリプロピレン製の保存システムを提供しています。すべてのプレートとブロックがポリプロピレン製で溶媒耐性を備え、化合物ライブラリー、コンビナトリアルケミストリー、およびゲノミクス用途に最適です。384ウェルのポリプロピレン製プレートとブロックは、提案された業界標準の設置面積に合わせて作られています。どのプレートおよびブロックも自動化しやすく、溶媒耐性を備えています。384ウェルのプレートとブロックはDNase/RNaseを含まないことの証明を受けており、液体の取り扱いを最適化するための丸みがかった底面とウィッキングを減らすための丸みがかった正方形のウェルを持っています。
- 追加容量を必要とする高スループット用途に最適
- V形の底点に向かって先細りになる正方形の形状を持つ専用設計のウェルによって改善された試料回収
- 溶媒耐性のあるポリプロピレン製なので、多くの一般的な有機溶媒(DMSO、エタノール、メタノールなど)と使用できます。
- デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼフリーを証明済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Louise Isager Ahl et al.
Plant, cell & environment, 42(8), 2458-2471 (2019-04-14)
Plants have evolved a multitude of adaptations to survive extreme conditions. Succulent plants have the capacity to tolerate periodically dry environments, due to their ability to retain water in a specialized tissue, termed hydrenchyma. Cell wall polysaccharides are important components
Louise I Ahl et al.
Journal of AOAC International, 101(6), 1720-1728 (2018-06-14)
Background: As the popularity of Aloe vera extracts continues to rise, a desire to fully understand the individual polymer components of the leaf mesophyll, their relation to one another, and the effects they have on the human body are increasing.