Merck
CLS3341
Corning® sealing mat for 384 well deep well plate
white polystyrene, V-bottom, non-sterile, pack of 10
別名:
384ウェルディープウェルプレート シーリングマット, 384ウェルプレートシーリングマット, ディープウェルプレート シーリングマット, プレートシーリングマット, マイクロプレートシーリングマット, マルチウェルプレートシーリングマット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
V-bottom
natural wells
white polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
plate format: 384 well sealing mat
sealing mat
包装
pack of 10
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3341
サイズ
384 wells
ウェル容積
240 μL
natural
詳細
  • 384ウェル深型ウェルポリプロピレン製保存ブロック(CLS3342; CLS3347)に正確に適合
  • 溶媒耐性のあるポリプロピレン製なので、多くの一般的な有機溶媒(DMSO、エタノール、メタノールなど)と使用できます。
  • しっかりしたシールが蒸発とガス交換を防止
  • 低温で化合物を長期保存するのに最適
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)