Merck
CLS3324
Corning® CellSTACK®アクセサリー
two vented overcaps (orange) and one solid overcap (red) for the universal cap
別名:
cell culture chamber accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
polyethylene
screw cap
無菌性
sterile
特徴
disposable
包装
case of 100
メーカー/製品名
Corning 3324
orange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • ポリエチレン製のオーバーキャップ。
  • 使い捨てスクリューキャップ。
  • フィルターアダプターオーバーキャップ(オレンジ色)には、はがしとるカバーがあり、無菌的な通気を行うためのバーブ型ディスクフィルターを通すために使用されます。
  • ソリッドオーバーキャップ(赤色)は閉じた系または通気を必要としない用途に使用されます。
  • ガンマ線照射による滅菌済み。
注入、通気、スタッキング、操作が行えます。
法的情報
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)