Merck
CLS3238
Corning® CellCube® Tubing Adaptor
3/8”ID Thermoelastic Tubing, Aseptic Connector to Male MPC, sterile
別名:
flask accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
polystyrene
tubing (3/8”ID Thermoelastic)
無菌性
sterile
包装
pkg of 4 ea
メーカー/製品名
Corning 3238
適合性
for use with Corning HYPERStack 36-layer cell culture vessel
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • CellCube Adaptor
  • Aseptic Connector to Male MPC
アプリケーション
Adherent Cell Scale Up
法的情報
CELLCUBE is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)