物質
borosilicate glass
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 3081-200
H
309 mm
キャパシティ
5.8 L
チャンバーの深さ
115 mm
フランジ内径
223.5 mm
プレート直径
190 mm
適合性
suitable for (general analytical work)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pyrex大型ノブトップデシケーターは一般分析用に設計されています。ノブが大きく頑丈なため、カバーの取り扱いが簡単です。警告:真空用途に使用してはなりません。加熱したり圧力をかけたりしてはなりません。
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.