詳細
storage mat III
無菌性
non-sterile
non-sterile
包装
case of 100 ea
pack of 25 ea
メーカー/製品名
Corning 3080
サイズ
96 wells
適合性
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Corning® 96 Well Microplate Storage Mat fits Corning® 96 round well plates and blocks.
- Manufactured from EVA (ethyl vinyl acetate) and is compatible with DMSO.
- Nonsterile and non-treated surface.
- Free of DNase- and RNase.
- Applied manually or with Storage Mat Applicator.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)