Merck
Z374938
Micro mats for PCR plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NB.22
テクニック
PCR: suitable
関連するカテゴリー
詳細
  • Fits most popular 96-well PCR plates
  • Minimized evaporation in PCR and storage
  • Alpha numerics printed on each mat, for easy well identification
  • Pierceable with syringe
  • Not compatible with DMSO and other harsh solvents
  • Tabs for easy application/removal of mat
  • Reusable for up to 5 times
  • When used with a screw- or clip-down thermal cycler lid, provides 100% sealing
  • Fully autoclavable, reversible
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Protocol for high fidelity amplification of long PCR fragments up to 22kb from complex DNA mixtures and up to 40kb from simple DNA mixtures. Red dye allows direct loading of reaction on a gel. REDAccuTaq LA