Merck
CLS3013
Corning® single use spatulas
microspatula, rounded end/scoop
別名:
Spatula for Lab Use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.14
無菌性
sterile
メーカー/製品名
Corning 3013
L
150 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Scoop dimensions:
Maximum scoop width - 0.13 inches (3.302 mm)
scoop can hold < 0.5 mL
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Micro spatulas one scraper/spoon end, L 6 1/2&#160;in. (165&#160;mm)
Z193216
Micro spatulas