Key Documents
CLS284518
Corning® カバーグラス
square, No. 1, W x L 18 mm x 18 mm
別名:
カバースリップ, グラスカバー, スライドカバー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.16
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
包装
pack of 200 ea
case of 2000 ea
メーカー/製品名
Corning 2845-18
サイズ
18 (x) × 18 mm
厚さ
0.13 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
  • Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.