Merck
CLS11495
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 3 L, I.D. 1/4 in., sterile
別名:
Corning container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.43
物質
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
詳細
plain
無菌性
sterile
特徴
cap: no
C-Flex tubing
包装
case of 2
メーカー/製品名
Corning 11495
内径
1/4 in.
キャパシティ
3 L
容量
3 L
3000 mL
フィッティング
male luer lock
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)