Merck
Z742596
Accuris SmartDoc narrow band pass filter
590nm filter; Used for imaging EtBR
別名:
Accuris SmartDoc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106000
NACRES:
NB.24
特徴
590nm filter; Used for imaging EtBR
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Benchmark Scientific E5001-590
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A narrow band pass filter of 590 nm to use for imaging EtBR on a transilluminator
法的情報
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartDoc is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z742596-1EA4061826162071