メーカー/製品名
Corning
詳細
- Made of stainless steel for durability
- Accommodates both HYPERStack-36 and CellSTACK-10 vessels
- Ergonomic design
- Easy dials for protocol development
- Handles two units simultaneously or one unit at a time
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
HYPERStack is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)