詳細
18 in. C-Flex® tubing
無菌性
sterile
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Corning 10043
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Corning® HYPERStack disposable tubing set is sterile C-Flex® tubing compatible for use with 850 cm2 polystyrene roller bottle. The tubing features PureFit tube clamp system, 0.2 µm filter and MPC connector with cap.
特徴および利点
- It has flexible tubing with a heat seal and chemical resistant
- Easy Grip, threaded cap with male medical grade polycarbonate connector
- Autoclavable with PureFit®tube clamp system
- Material is free from animal origin with a polytetrafluoroethylene (PTFE) polymer filter vent
- Sterilized, with a Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
法的情報
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
HYPERStack is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)