Merck
BR759705
BRAND®廃棄バッグ
polypropylene
別名:
Bags, Disposal Bags
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
24111500
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
メーカー/製品名
BRAND 759705
L × W
300 mm × 200 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
透明なポリプロピレン製ラボ用ゴミ袋は、ラボ廃棄物の安全で便利な処分のためにデザインされています。これらのバッグは透明であるため、中身を簡単に確認できます。耐久性のあるポリプロピレン材で作られているため、穿刺や引き裂きに対する耐性が確保され、ティッシュ、手袋、その他の無害な材料など鋭利ではないさまざまなラボアイテムを入れるのに適しています。
アプリケーション
廃棄物処分
特徴および利点
  • ポリプロピレン製
  • オートクレーブ可能
  • 針などの鋭利な物体をこのバッグに入れるのは禁止
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3