物質
polyethylene
無菌性
sterile
特徴
closure type screw cap
包装
case of 4
メーカー/製品名
Corning 10035
色
orange
詳細
This replacement cap can be used on all High Yield PERformance HYPERFlask cell culture vessles (Cat. No. CLS10020, CLS10024, CLS10030, CLS10034).
- 33 mm threaded cap, disposable
- Solid cap is used in closed systems or cell culture applications where venting is not necessary
- Sterilized by gamma irradiation
法的情報
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)