Merck
CG200
Sigma-Aldrich
cGMPエンザイムイムノアッセイキット, 直接法
sufficient for 96 assays
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 96 assays
品質水準
テクニック
ELISA: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
アプリケーション
組織・細胞培養液中の総cGMP量を、非放射性の競合免疫測定法で定量します。0.1N HClを含むバッファ-は、細胞の溶解を助けるとともに内在性のホスホジエステラ-ゼを阻害し、サイクリックヌクレオチドを安定化します。本キットは、cGMP、またはアルカリホスファタ-ゼ分子と共有結合したcGMPと競合的に結合する、抗cGMPポリクロ-ナル抗体を使用しています。アッセイは抗ウサギIgG抗体をコ-トした96ウェルプレ-トで行います。基質をウェルに添加して生じる色素性の最終生成物を、プレ-トリ-ダ-で測定します(405 nm)。色素強度はウェル中に存在するcGMPの濃度と反比例します。
Please refer to the attached Protocolfor details.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • 0.1 M Hydrochloride Acid 1 x 30
  • Acetic Anhydride 1 x 1
  • cGMP-Alkaline Phosphatase Conjugate 1 x 5
  • cGMP EIA Antibody Rabbit Anti-cGMP 1 x 5
  • Cyclic GMP Standard 1 x 0.5
  • Goat Anti-Rabbit IgG Coated 96 Well Microtiter Plate 1 ea
  • Neutralizing Reagent 1 x 6
  • p-Nitrophenyl Phosphate Substrate Solution 1 x 20
  • Plate Sealer 1 ea
  • Stop Solution 1 x 5
  • Triethylamine 1 x 2
  • Wash Buffer Concentrate 1 x 30
すべて表示 (12)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
120.2 °F
引火点(℃)
49 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Lance M Wheeler et al.
Nature communications, 8(1), 1722-1722 (2017-11-25)
Materials with switchable absorption properties have been widely used for smart window applications to reduce energy consumption and enhance occupant comfort in buildings. In this work, we combine the benefits of smart windows with energy conversion by producing a photovoltaic
Yuichiro Kunai et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(43), 15328-15336 (2017-10-08)
The concept of electrical energy generation based on asymmetric chemical doping of single-walled carbon nanotube (SWNT) papers is presented. We explore 27 small, organic, electron-acceptor molecules that are shown to tune the output open-circuit voltage (V
Madiha A H Hassan et al.
BMC pharmacology, 5, 10-10 (2005-04-09)
Cardiac hypertrophy is a major risk factor for morbidity and mortality in a number of cardiovascular diseases. Consequently, the signaling pathways that inhibit cardiac hypertrophy are currently receiving much interest. Among them, nitric oxide (NO), signaling via cGMP and cGMP-dependent
Chard, T.
An Introduction to Radioimmunoassay and Related Techniques (1990)
Tijssen, P.
Practice and Theory of Enzyme Immunoassays (1985)