Merck
HL
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
human lung
包装
tube of 5 μg 96121720-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96121720-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human lung fibroblast
細胞株の説明
The cell line HL has been established from normal human lung tissue.
アプリケーション
Senescence studies
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 8,10
D16S539: 12
D5S818: 12
D7S820: 10,11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 14,19
培地
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% FBS
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA;5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)