Merck
Z524786
Sigma-Aldrich
大容量StirMantles
for flask size, 12 L, AC/DC input 115 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102405
NACRES:
NB.76
特徴
CE compliant: no
for flask size 12 L
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Glas-Col 100D EMS116
利用可能性
not available in EU
not available in EU
stirring range measuring range
100-1,850 rpm
パラメーター
50-750 rpm speed
消費電力
650 W (2 outlets)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Has the power to mix volumes up to 72 L with a magnetic stir bar, eliminating the need for an overhead stirrer. Ideal for continuous distillations. Supporting feet allow bench clearance, and maintain even air flow.
Order a temperature controller separately.
  • Variable-speed stir control
  • 4 ft detachable cord (except on 50 and 72 L models which have terminal boxes)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z524786-1EA4061832810393