製品名
OV17R, 96020763
由来生物
human ovary
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human ovarian adenocarcinoma (ascites) stage III
細胞株の説明
The OV17R cell line was derived from a human ovarian adenocarcinoma (ascites) stage III of a 50 year-old female.
培地
DMEM:HAMS F12 (1:1) + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) + 0.4 ug/ml hydrocortisone + 10ug/ml insulin
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)