Merck
HAY, BD human cell line
IHW Number: 9123, 94082222
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
human blood
包装
tube of 5 μg 94082222-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94082222-1VL
民族性
Australian Aborigine
性別
male
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblastoid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホモ接合性:No
同族:No
細胞株の説明
この細胞株はエプスタイン・バーウイルス(EBV)で形質転換したリンパ芽球様細胞株であり、European Collection of Cell Cultures (ECACC)によって継続されているヒト白血球抗原(HLA)型コレクションの一部です。この細胞型のHLA型データは入手可能です。
DNAプロファイル
HLA DRB1: 1407 1501
HLA DRB3: 202
HLA DRB5: 101
HLA DQAP: 1.2 1.3
HLA DQA1: 0104 0102
HLA DQB1: 0602 0503
HLA DPB1: 0401 0501
血清学的プロファイル
HLA A: 24
HLA A ief:
HLA C: 2 7
HLA C wief: 7.3
HLA B: 7 40
培地
RPMI 1640 (R0883) + 2mM グルタミン (G7513) + 20% ウシ胎児血清 (FBS) (F2442) 増殖培地が確立されれば、FBS濃度は10%まで削減可能です。
継代と培養方法
培養液を3x105 ~ 2x106 細胞/mL、5% CO2、 37℃の状態で維持してください。蘇生時には凍結保護物質を除去します。300 x gで5分間遠心分離し、細胞ペレットを新鮮な培地に再懸濁させます。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
免責事項
This cell line has restrictions and can only be supplied to academic and not-for-profit organisations. Nucleic acids can be supplied to all researchers including those from commercial organisations.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)