由来生物
human blood
包装
tube of 5 μg 940822102-DNA-5UG
pkg of vial of cells 940822102-1VL
民族性
Indonesian
性別
not specified
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblastoid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホモ接合性:No
同族:No
細胞株の説明
この細胞株はエプスタイン・バーウイルス(EBV)で形質転換したリンパ芽球様細胞株であり、European Collection of Cell Cultures (ECACC)によって継続されているヒト白血球抗原(HLA)型コレクションの一部です。この細胞型のHLA型データは入手可能です。
DNAプロファイル
HLA DRB1: 1202
HLA DRB3: 301
HLA DQAP: 1.2 4.2
HLA DQA1: 0102 0601
HLA DQB1: 0301 0502
HLA DPB1: 0401 2101
HLA DRB3: 301
HLA DQAP: 1.2 4.2
HLA DQA1: 0102 0601
HLA DQB1: 0301 0502
HLA DPB1: 0401 2101
血清学的プロファイル
HLA A: 2
HLA A ief:
HLA C: 1 3
HLA B: 15
HLA A ief:
HLA C: 1 3
HLA B: 15
継代と培養方法
培養液を3x105 ~ 2x106 細胞/mL、5% CO2、 37℃の状態で維持してください。蘇生時には凍結保護物質を除去します。300 x gで5分間遠心分離し、細胞ペレットを新鮮な培地に再懸濁させます。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)