Merck
GF003
Sigma-Aldrich
Fibroblast Growth Factor basic, human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
別名:
β-FGF, FGF-2, bFGF, ヘパリン結合成長因子 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
製品名
塩基性線維芽細胞増殖因子タンパク質、ヒト組換え,
由来生物
human
品質水準
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
不純物
<0.1 EU/μg Endotoxin level (of FGF-b)
入力
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
詳細
塩基性線維芽細胞増殖因子(FGF-b)は、間葉系細胞、神経外胚葉系細胞、内皮細胞など、さまざまな細胞の増殖を刺激するヘパリン結合性の増殖因子です。 FGF-b はまた、in vivo で強力な血管新生活性を発揮します。 ヒトFGF-b は、155 アミノ酸残基を有する 17.2 kDa タンパク質です。
塩基性線維芽細胞増殖因子(bFGF)は、間葉系細胞、神経外胚葉系細胞、内皮細胞など、さまざまな細胞の増殖を刺激するヘパリン結合性の増殖因子です。 bFGF はまた、in vivo で強力な血管新生活性を発揮します。 ヒト bFGF は、155 アミノ酸残基を有する 17.2 kDa タンパク質です。Xu らは、bFGF が BMP アンタゴニストであるノギンと相乗的に作用し、フィーダーフリー条件下でヒト胚性幹細胞(hES)の未分化増殖を維持することを示しました。 GF003-AF は動物由来成分を使用せずに開発され、フィーダーフリー、アニマルフリーの培養系において hES 細胞の培養に使用することができます。
大腸菌で発現
アプリケーション
ほとんどの in vitro アプリケーションにおいて、bEGF は 0.1 ~ 10.0 ng/mL の濃度範囲で生物活性を示します。 反応する細胞は以下のとおりです(部分的なリスト): 内皮細胞、間葉系細胞。 ヒト ES 細胞は、培養方法にもよりますが、4 ~ 100ng/mL の濃度を必要とします。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
塩基性線維芽細胞増殖因子(FGF-b)は、間葉系細胞、神経外胚葉系細胞、&内皮細胞など、さまざまな細胞の増殖を刺激するヘパリン結合性の増殖因子です。
関連事項
FA009-1
物理的形状
5mM Triis、pH 7.6、150 mM NaCl 中の 0.7 mg/mL 溶液から凍結乾燥されたものです。
保管および安定性
凍結乾燥品は、ラベルに記載された有効期限まで -20℃ で保存してください。
一般的なアプリケーション:
短時間遠心した後、0.1 ~ 1.0 mg/mL の濃度になるよう 0.1M リン酸バッファー(pH 6.8)で再構成してください。 再構成液 b
アナリシスノート
Chemicon′ のヒト FGF-b は、標準品と比較したとき完全に生物学的に活性があります。 ED50 は、FGF 受容体を発現する NIH3T3 細胞による、用量依存的なチミジン取り込み刺激によって決定されました。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
GF003:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
hEGF EGF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
E9644
hEGF
Alexander Brown et al.
Biomaterials, 243, 119921-119921 (2020-03-17)
In vitro tissue engineered models are poised to have significant impact on disease modeling and preclinical drug development. Reliable methods to induce microvascular networks in such microphysiological systems are needed to improve the size and physiological function of these models.
Ratchakrit Srikuea et al.
Scientific reports, 10(1), 8239-8239 (2020-05-20)
Skeletal muscle exhibits enormous plasticity throughout life, however, less is known regarding how the stages of growth regulate its local vitamin D system. Herein, we investigated serum 25(OH)D3 and Ca2+ levels along with the vitamin D system in skeletal muscle