由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
Sp2/0 Ag-14
反応性
Anti-κ-Chain, human
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse Sp2/0 Ag-14 x Mouse BALB/c spleen
細胞株の説明
The antibody is directed against human kappa light chains.
免疫原
Purified human immunoglobulin myeloma protein covalently coupled to polyaminostyrene beads
アプリケーション
Classification of human immunoglobulin.
培地
DMEM + 2mM glutamine + 10mM HEPES + 0.05mM 2-mercaptoethanol (2ME) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 100,000 - 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)