由来生物
human muscle
包装
tube of 5 μg 94042258-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94042258-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
metastasis
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human chondrosarcoma
細胞株の説明
This extraskeletal myeloid chondrosarcoma has been derived from the muscle of a 77 year old female with metastases found in lymph nodes and lung.
アプリケーション
Carcinogenesis studies, metastatic ability experiments.
培地
Ham′s F12/DMEM (1:1) + 10 % Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 i.e. seeding at 2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)