Key Documents
HGC-27
94042256, human lymph, Epithelial
別名:
HGC27 Cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
HGC-27, 94042256
由来生物
human lymph
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Mucin
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human gastric carcinoma
細胞株の説明
Undifferentiated, mucin producing.
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 10,11
D16S539: 10,11
D5S818: 12
D7S820: 11,12,13
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 14
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.