由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
NS1
反応性
Anti-CD5, Human
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG1, kappa
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse NS1 x Mouse BALB/c spleen
細胞株の説明
The antibody is directed against the human T cell marker CD5.
免疫原
Lymphoma cells
アプリケーション
T cell marker
培地
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells do not cryopreserve well. Always make sure cells are greater than 85% viable at time of freezing
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)