製品名
COLO 853, 93052606
由来生物
human lymph
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Melanin
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human malignant melanoma
細胞株の説明
Derived from the right axilla lymph node of a 43 year old male with melanoma.COLO 839 (Sigma Catalogue number 93051119), COLO 858 (Sigma Catalogue number 93052613) and COLO 857 (Sigma Catalogue number 93051120) were all derived from the same 43 year-old male patient with malignant melanoma. This has been confirmed by STR profiling; COLO 853 also has an identical STR profile to the above cell lines though this cell line is not mentioned in the literature.
アプリケーション
発がん性の研究
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11,12
D16S539: 13
D5S818: 11
D7S820: 8,10
THO1: 10
TPOX: 8,11
vWA: 17,19
CSF1PO: 11
D13S317: 11,12
D16S539: 13
D5S818: 11
D7S820: 8,10
THO1: 10
TPOX: 8,11
vWA: 17,19
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)