Merck
H24b
Reactivity: Anti-IgG, grey seal, 93031702
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
Sp2/0
反応性
Anti-IgG, grey seal
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
特記事項なし
細胞株の説明
The antibody is directed against seal IgG.
免疫原
Grey seal immunoglobulin
アプリケーション
Quantification of seal IgG
培地
RPMI 1640 + 2 mM glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37 °C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)