由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
(C57/BL/6) mouse spleen
骨髄腫
Sp2/0
反応性
Anti-Fish Leukocytes, red blood cells and endothelial cells
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG1, kappa
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse Sp2/0 x Mouse (C57/BL/6) spleen
細胞株の説明
The antibody is directed against cell surface components expressed on leukocytes, red blood cells and vascular endothelial cells of fish.
免疫原
Optic tectum from optic nerves of Oreochromis mossambicus 12 days post injury
アプリケーション
Immunohistochemistry
培地
DMEM + 2mM glutamine + 1% Hypoxanthine, Thymidine (HT) supplement + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 8% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)