安全性情報
MABN501
Sigma-Aldrich
抗SUR1抗体、クローンN289/16
clone N289/16, from mouse
別名:
ATP-binding cassette sub-family C member 8, Sulfonylurea receptor 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
N289/16, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat (immunogen homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ABCC8(6833)
詳細
スルホニル尿素受容体1(SUR1)は、ATP結合カセットサブファミリーCメンバー8とも呼ばれ、ABC輸送体スーパーファミリーの一員です。SUR1はβ細胞のATP感受性カリウムチャネル(KATP)の想定サブユニットでもあり、ATP感受性K+チャネルとインスリン放出の調節因子として機能しています。
特異性
この抗体はSUR1のC末端を認識します。代表的なロットは、SUR1野生型(WT)マウスの細胞ライセートの粗脳膜調製物でSur1を検出しましたが、SUR1ノックアウト(KO)マウスの細胞ライセートではシグナルが消失することが示されました(Prof. J. Trimmer, University of California, Davis)。
免疫原
ラットSUR1のC末端に相当するリコンビナントタンパク質
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、ヒト視床組織中のSUR1を検出できます。
抗SUR1抗体クローンN289/16は、SUR1を標的とする高度に特異的なマウスモノクローナル抗体であり、ウェスタンブロッティングおよびIHCにおいてテストされています。
品質
マウス視床下部組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのマウス視床下部組織ライセート中のSUR1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約180 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
アナリシスノート
コントロール
マウス視床下部組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN501:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yi-Ying Kuo et al.
Psychoneuroendocrinology, 118, 104712-104712 (2020-06-02)
Obesity, a critical feature in metabolic disorders, is associated with medical depression. Recent evidence reveals that brown adipose tissue (BAT) activity may contribute to mood disorders, Adenosine triphosphate (ATP)-sensitive K+ (KATP) channels regulate BAT sympathetic nerve activity. However, the mechanism