由来生物
Pig x Pig Hybridoma
ImmunoDon
Boar spleen (d/d haplotype)
骨髄腫
L231 (lymphoblastoid)
反応性
Anti-Swine Testis (ST) cell antigen
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgA
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Pig L231 x boar spleen (d/d haplotype)
細胞株の説明
The antibody is directed against the ST cell antigen as determined in virus enzyme linked cell immunoassays (VELCIA). The antibody does not cross-react with mouse 3T3 cells.
免疫原
Swine testis cell culture supernatant containing transmissible gastro-enteritis virus (strain Nouzilly 188.SG)
アプリケーション
VELICA, ELISA
培地
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 0.05mM 2-mercaptoethanol (2ME) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 2-10x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)