Merck
HT29 gluc C1
92012401, human colon, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
human colon
成長モード:
Adherent
核型:
Not specified
形態:
Epithelial
製品:
Elevated levels of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) protein
受容体:
Not specified
関連疾患:
cancer
製品名
HT29 gluc C1, 92012401
由来生物
human colon
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Elevated levels of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) protein
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian colon adenocarcinoma
細胞株の説明
A subclone of the parent HT29-18 differentiated to specific cell types for studies on cystic fibrosis.
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 44mM Sodium Bicarbonate (NaHCO3) + 10mg/l Transferrin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8, i.e. seeding at 1-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)