MAB4073
Anti-CD44v6 Antibody, exon v6, clone VFF-18
clone VFF-18, Chemicon®, from mouse
別名:
Anti-CDW44, Anti-CSPG8, Anti-ECMR-III, Anti-HCELL, Anti-HUTCH-I, Anti-IN, Anti-LHR, Anti-MC56, Anti-MDU2, Anti-MDU3, Anti-MIC4, Anti-Pgp1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
VFF-18, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD44(960)
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞骨格
接着分子(CAM)
Immunohistochemistry on paraffin embedded sections after microwave treatment (1 x 5 min). Antibody may be used at a concentration of 1 - 2 μg/mL.
Immunocytochemistry on cell smears.
Western blot
Flow cytometry: 1:20 dilution
Optimal working dilutions must be determined by end user.
物理的形状
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB4073:
試験成績書(COA)