安全性情報
MAB8151
Sigma-Aldrich
抗西ナイルウイルス/クンジン抗体、エンベロープ、クローン3.91D
ascites fluid, clone 3.91D, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
クローン
3.91D, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG3
輸送温度
wet ice
特異性
西ナイル/クンジンウイルスの主要なエンベロープタンパク質Eに特異的です。 クンジン(KUN)は西ナイルウイルスの一部の株と非常に近縁であり、西ナイルのサブタイプとして分類されています。
免疫原
エピトープ:エンベロープ
アプリケーション
抗西ナイルウイルス/クンジン抗体、エンベロープ、クローン3.91Dは、西ナイルウイルス/クンジンに対する抗体であり、ELISA、IF、WB、IHに使用できます。
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを含む腹水。
保管および安定性
未希釈アリコートで-20℃で保存してください。短期間の使用のためには2~8℃で保存できます。
凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
MAB8151:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of West Nile viruses isolated from captive American Flamingoes (Phoenicopterus ruber) in Medellin, Colombia.
Osorio, JE; Ciuoderis, KA; Lopera, JG; Piedrahita, LD; Murphy, D; Levasseur, J; Carrillo et al.
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene null
A PCR-based protocol for the generation of a recombinant West Nile virus.
Akihiko Maeda,Ryo Murata,Minoru Akiyama,Ikuo Takashima,Hiroaki Kariwa,Tomomasa Watanabe et al.
Virus Research null
The emergence of West Nile virus: the Australian connection.
R A Hall
Viral immunology, 13(4), 447-461 (2001-02-24)