由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
(DBA/2 x BALB/c)F1 mouse spleen
骨髄腫
NS1
反応性
Anti-C3b Inactivator, human
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse NS1 x Mouse (DBA/2 x BALB/c)F1 spleen
細胞株の説明
The antibody recognises the human complement control protein, C3b inactivator.
免疫原
Purified human C3b inactivator
アプリケーション
Indirect RIA, immunoprecipitation, affinity purification of C3b inactivator
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Seed at 5x10,000 viable cells/ml. Subculture when cells reach 5x100,000-1x1,000,000 cells/ml (usually after 3-4 days); 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
免責事項
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)