安全性情報
TL-50L-BK
Millipore
Bulk Reagent - ABO & RHD (Rh) Specificities
BIOSCOT Anti-A from the clone BIRMA-1, Murine IgM, Blood Grouping Reagent
別名:
Anti-A (clone BIRMA-1), Blood Grouping Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
BIRMA-1, monoclonal
フォーム
liquid
包装
pack of 50 L
濃度
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
アイソタイプ
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Colorant: Patent Blue Violet dye
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
アプリケーション
Bulk.
For use by Tube;Slide;Microplate techniques.
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
TL-100X10ML-EUC:
TL-10ML-SHY:
TL-10ML-SAM:
TL-1L-BK:
TL-10ML-B:
TL-50L-BK:
TL-10L-BK:
TL-10X10ML-SQN:
試験成績書(COA)