製品名
MPC-11, 91031103
由来生物
mouse blood
成長モード
Suspension
核型
Modal no. 67-70
形態
Lymphoblast
製品
Immunoglobulin G (IgG2b), half molecules, light chain dimers, free light chains
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse BALB/C Myeloma
細胞株の説明
Established from the Merwin plasma cell tumour-II carried in BALB/c mice. Resembles the parent tumor in that they both produce fully assembled gamma globulin molecules (IgG2b) as well as half molecules, light chain dimers and free light chains. The MPC-11 produces 5-6 picograms of IgG2b per cell per minute.
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 20% Horse Serum (HS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)