Merck
L14
91012317, Porcine blood, Not specified
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
L14, 91012317
由来生物
Porcine blood
包装
tube of 5 μg 91012317-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91012317-1VL
成長モード
Suspension
核型
average No 36.5
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Porcine peripheral blood B cell
細胞株の説明
One of a series of cell lines established from mononuclear cells of a boar (Sus scrofa domestica L) which was injected with Shimozuma cells producing porcine retrovirus (Tsukuba-1). Contain retrovirus particles; positive in RT assay. Membrane contains u isotype molecules.
DNAプロファイル
特記事項なし
培地
RPMI 1640 + 2 mM Glutamine + 1 mM Sodium Pyruvate (NaP) + 0.05 mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37 °C. Cells grow as small clumps.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)