由来生物
mouse breast
包装
tube of 5 μg 90110502-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90110502-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
A-type and C-type virus particles, plasminogen activator (tPA)
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse BALB/c mammary alveolar nodules, pre-neoplastic
細胞株の説明
Derived from pre-malignant mammary tissue of a BALB/c mouse. Produce significant amounts of C-type and A-type virus particles and low amounts of plasminogen activator.
アプリケーション
Non malignant mammary cell studies.
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 10μg/ml Insulin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split semi-confluent cultures 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)