Merck
11581074001
Roche
ヒトCOT DNA
from human placenta DNA, enriched for repetitive sequences
別名:
ヒトCOT DNA, ヒトDNA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106310
由来生物
human placenta (DNA)
品質水準
グレード
Molecular Biology
形状
solution
包装
pkg of 500 μg
メーカー/製品名
Roche
濃度
1 mg/mL
不純物
HCV/HBV, none detected
HIV 1/2, none detected
colorless
溶解性
water: miscible
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ヒトゲノムDNAのCOT画分の大半は迅速にアニーリングする反復配列です。こうしたSINE(短鎖散在反復配列、例:Alu配列)やLINE(長鎖散在反復配列、例:L1配列)などの散在反復配列(IRS)はゲノム全体に分布しています。ヒトCOT DNAはヒト胎盤DNAから、これらの反復配列豊富な条件下でせん断、変性、再アニーリングを行うことにより得られます。
プローブ(コスミド、YAC、染色体ペインティングプローブなど)に含まれる反復配列(IRS)は、染色体やゲノム全体に分布する非特異的ハイブリダイゼーションシグナルの原因となります。これらのプローブで染色体の標的部位(単一コピー配列、低コピー数反復など)に特異的なハイブリダイゼーションを行うため、過剰な非標識ヒトCOT DNA存在下でプローブを変性する必要があります。このDNAは競合のために用いられます。その後のプレアニーリング段階において、プローブの反復配列は迅速にヒトCOT DNAの過剰反復配列とハイブリダイズしますが、プローブの特異的配列のほとんどは一本鎖のまま残り、染色体の標的にハイブリダイズすることができます。この技術は染色体の正常部位抑制(CISS)ハイブリダイゼーションとして知られています。
アプリケーション
ヒトCOT DNAは染色体の正常部位抑制(CISS)ハイブリダイゼーションに使用されます。コスミド又はYACプローブには反復配列が含まれているため、単一特異性のハイブリダイゼーションシグナルが染色体全体に分布してしまいます。染色体の標的部位に特異的なハイブリダイゼーションを行うため、プローブの変性時に過剰な非標識ヒトCOT DNAを競合のために加えます。ヒトCOT DNAは、マイクロアレイにおいてヒトの反復配列に対する非特異的なハイブリダイゼーションの抑制に、また濾過や蛍光in situハイブリダイゼーションにおいて使用することができます。
シーケンス
アガロースゲル電気泳動において、ヒトCOT DNAフラグメントの長さは最大で50~300ヌクレオチドの範囲に分布します。
物理的形状
溶液、1 mg/mL、10 mM Tris-HCl、1 mM EDTA、pH 7.4
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Early S-phase cell hypersensitivity to heat stress
Nadezhda V
Cell Cycle (2016)
HiCTMap: Detection and Analysis of Chromosome Territory Structure and Position
by High-throughput Imaging
Ziad Jowhar
Nature (2017)