Merck
RPMI 1846
90102527, hamster skin, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
hamster skin
成長モード:
Adherent
核型:
2n = 44
形態:
Epithelial
製品:
Melanin
受容体:
Not specified
関連疾患:
cancer
製品名
RPMI 1846, 90102527
由来生物
hamster skin
成長モード
Adherent
核型
2n = 44
形態
Epithelial
製品
Melanin
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Hamster Golden Syrian melanotic melanoma
細胞株の説明
Derived from a spontaneous malignant melanoma in an aged golden syrian hamster. The cells have the ability to produce melanin in vitro.
アプリケーション
発がん性の研究
培地
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)