由来生物
bat lung
包装
tube of 5 μg 90020805-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90020805-1VL
成長モード
Adherent
核型
2n = 48
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Bat lung
細胞株の説明
Derived from the lung of an adult female bat. Rabies virus produces CPE in this cell line. The cells have been demonstrated to propagate for 20 more passages beyond passage 69.
アプリケーション
Virus studies: rabies virus
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)