由来生物
ovine brain
包装
tube of 5 μg 89101302-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89101302-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Ovine brain choroid plexus
細胞株の説明
Initiated from the choroid plexus of an ovine brain. The cells support propagation of Visna virus, strain 1514 with resulting cytopathic effects. Tests have indicated that the cell line produces both detectable BVDV antigens and infectious BVDV.
アプリケーション
Virus studies: Visna virus
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)