由来生物
rat liver
包装
tube of 5 μg 89042701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89042701-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Hepatocyte
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat hepatoma
細胞株の説明
A differentiated cell line derived from H4-11-E-C3 (Sigma catalogue no. 85061112). A versatile tool for studying regulation of mono-oxygenase activities and analysing their role in the activation of xenobiotics e.g. carcinogens, drugs and pesticides.
アプリケーション
Differentiation and enzymatic studies
培地
Coon′s modified Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) or kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/l asorbic acid +18mg/1 inositol + 10% FBS +2mM Glutamine
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)