製品名
HL60 Ast.4, 88120802
由来生物
human blood
包装
tube of 5 μg 88120802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88120802-1VL
成長モード
Suspension
核型
2n = 48, hyperdiploid
形態
Promyeloid, blast/promyelocyte
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian promyelocytic leukaemia
細胞株の説明
Variant of the promyelocytic cell line HL60 isolated after treating cells with α-particle radiation and then cloned in medium containing 1.25% DMSO. Treatment with 50nM TPA results in only very limited differentiation towards basophilic morphology (Giemsa stain). Differentiation towards monocyte lineage has not been observed.
アプリケーション
Differentiation studies
培地
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 1.25% Dimethyl Sulphoxide (DMSO).
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Do not allow the culture medium to become acidic.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)