製品名
A375 Cell Line human, 88113005
由来生物
human skin
詳細
Human malignant melanoma
成長モード
Adherent
核型
Modal no. = 62 (hypotriploid) 9 marker chromosomes. Normal N2, N6 and N22 present.
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human malignant melanoma
細胞株の説明
Derived from a 54 year old female with malignant melanoma. The cell line produces rapidly growing amelanotic melanomas in anti-thymocyte serum treated NIH Swiss mice.
アプリケーション
発がん性の研究
A375 cell line has been used to obtain paracrine factors for prolonged culture of mesenchymal stromal cells (MSCs). It has also been used to study oncolytic activity of the peptide LTX-315.
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:8 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)