Merck
ACHN
88100508, human kidney, Fibroblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
human kidney
成長モード:
Adherent
核型:
Not specified
形態:
Fibroblast
製品:
Not specified
受容体:
Not specified
関連疾患:
metastasis
製品名
ACHN, 88100508
由来生物
human kidney
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
metastasis
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human renal adenocarcinoma
細胞株の説明
Derived from the pleural effusion of a 22 year old male patient with metastatic renal adenocarcinoma. The cells have been reported to be growth inhibited by human interferons.
アプリケーション
Interferon and interferon-induction studies
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)